Tisk…
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1828M-25G PC1828M-5G PC1828M-1G
APOSPC1828M-25GEA 2280 CZK
APOSPC1828M-25G APOSPC1828M-5G APOSPC1828M-1G
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: 96,7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143288
CAS číslo: 5527-95-7