Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1828G-100G PC1828G-25G
APOSPC1828G-100GEA 1820 CZK
APOSPC1828G-100G APOSPC1828G-25G
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 96%
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 66…72 °C/2mmHg
Bod tání: 25…30 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011735
CAS číslo: 34328-61-5