Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1828E-100G PC1828E-500G PC1828E-1KG
APOSPC1828E-100GEA 662 CZK
APOSPC1828E-100G APOSPC1828E-500G APOSPC1828E-1KG
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
MW: 158.56
Bod varu: 91…93 °C/10mmHg
Bod tání: 32…39 °C
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003306
CAS číslo: 387-45-1
EINECS: 206-860-5