Tisk…
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 622 CZK
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO
Bod varu: 118…120 °C/50mmHg
Bod tání: 59…64 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042527
CAS číslo: 84194-36-5