Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1825-100G PC1825-500G
APOSPC1825-100GEA 1700 CZK
APOSPC1825-100G APOSPC1825-500G
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142874
CAS číslo: 394-28-5