Tisk…
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 6220 CZK
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
4-Chloro-3-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Bod varu: 200…204 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042570
CAS číslo: 501-29-1