Tisk…
4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1822-100G PC1822-25G PC1822-250G PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA 1040 CZK
APOSPC1822-100G APOSPC1822-25G APOSPC1822-250G APOSPC1822-500G
4-Chloro-2-fluoroaniline 98%
4-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 92 °C/2mmHg
Hustota: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010625
CAS číslo: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III