Tisk…
3-Chloro-2-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1819W-25G PC1819W-100G PC1819W-500G
APOSPC1819W-25GEA 622 CZK
APOSPC1819W-25G APOSPC1819W-100G APOSPC1819W-500G
3-Chloro-2-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 214 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069415
CAS číslo: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III