Tisk…
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 705 CZK
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084852
CAS číslo: 452-83-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III