Tisk…
2-Chloro-4-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1819-25G PC1819-100G
APOSPC1819-25GEA 622 CZK
APOSPC1819-25G APOSPC1819-100G
2-Chloro-4-fluoroaniline
2-Chloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Bod varu: 191…192 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042530
CAS číslo: 2106-02-7
EINECS: 218-282-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III