Tisk…
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1818M-100G PC1818M-25G
APOSPC1818M-100GEA 3310 CZK
APOSPC1818M-100G APOSPC1818M-25G
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 99%
3'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod varu: 126…128 °C/15mmHg
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042203
CAS číslo: 2923-66-2