Tisk…
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1818-1G PC1818-25G PC1818-5G
APOSPC1818-1GEA 622 CZK
APOSPC1818-1G APOSPC1818-25G APOSPC1818-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
6-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190.1200 g/mol
Bod tání: 185…187 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862646
CAS číslo: 386715-35-1