Tisk…
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1817M-5G PC1817M-25G PC1817M-100G
APOSPC1817M-5GEA 622 CZK
APOSPC1817M-5G APOSPC1817M-25G APOSPC1817M-100G
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod varu: 110 °C/19mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042202
CAS číslo: 700-35-6