Tisk…
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 6910 CZK
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042520
CAS číslo: 59280-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III