Tisk…
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 1370 CZK
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Bod tání: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042594
CAS číslo: 399-35-9