Tisk…
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
PC1812R-1G PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA 2280 CZK
APOSPC1812R-1G APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₈ClFO₂S
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203483
CAS číslo: 33330-46-0