Tisk…
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1812J-1G PC1812J-5G PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA 827 CZK
APOSPC1812J-1G APOSPC1812J-5G APOSPC1812J-25G
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₈ClF
Bod varu: 98…99 °C/26mmHg
Hustota: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155000
CAS číslo: 332-43-4
EINECS: 206-364-9