3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1812H-1G
PC1812H-5G
APOSPC1812H-1GEA
3230
CZK
APOSPC1812H-1G
APOSPC1812H-5G
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₁₅H₁₁ClF₃NO₃ Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00084952 CAS číslo: 105626-86-6 |