Tisk…

4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 1450 CZK
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Bod varu: >250 °C
Bod tání: 50…58 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007068
CAS číslo: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR