Tisk…
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1808-25G PC1808-5G PC1808-100G
APOSPC1808-25GEA 1040 CZK
APOSPC1808-25G APOSPC1808-5G APOSPC1808-100G
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Bod tání: 57…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007076
CAS číslo: 392-95-0
EINECS: 206-883-0