Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 3110 CZK
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
Bod varu: 80 °C/16mmHg
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233551
CAS číslo: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III