Tisk…
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1805-1G PC1805-25G PC1805-5G
APOSPC1805-1GEA 1460 CZK
APOSPC1805-1G APOSPC1805-25G APOSPC1805-5G
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 90…92 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07787428
CAS číslo: 859855-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III