Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
PC1802-1G PC1802-25G PC1802-5G
APOSPC1802-1GEA 622 CZK
APOSPC1802-1G APOSPC1802-25G APOSPC1802-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClFO
Bod tání: 34…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973773
CAS číslo: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II