Tisk…
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 23280 CZK
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Bod varu: 76 °C/37mmHg
Bod tání: 45…46 °C
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075400
CAS číslo: 206986-81-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II