Tisk…
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 3580 CZK
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086167
CAS číslo: 6942-39-8