Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 827 CZK
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05668981
CAS číslo: 50824-04-9