Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 2070 CZK
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11 g/mol
Bod varu: 53 °C/2,5mmHg
Hustota: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673069
CAS číslo: 69922-27-6