Tisk…
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1786-1G PC1786-5G PC1786-10G
APOSPC1786-1GEA 622 CZK
APOSPC1786-1G APOSPC1786-5G APOSPC1786-10G
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Bod tání: 156…162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363782
CAS číslo: 850589-56-9