Tisk…

4-Fluoro-1-indanone 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one

PC1783-5G
APOSPC1783-5GEA 1780 CZK
APOSPC1783-5G
4-Fluoro-1-indanone 95+%
4-Fluoro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇FO
MW: 150,152 g/mol
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797829
CAS číslo: 699-99-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR