Tisk…
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 47280 CZK
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
2-Chloro-1,1-difluoroethylene
Vzorec: C₂HClF₂
Bod varu: –18 °C
Bod tání: –138 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 359-10-4
UN: 1954
ADR: 2.1,