Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 705 CZK
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Bod tání: 170…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363787
CAS číslo: 182344-23-6