Tisk…
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 7080 CZK
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₄
Bod tání: 148150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363792
CAS číslo: 871329-85-0