Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1777-5G PC1777-100G PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA 622 CZK
APOSPC1777-5G APOSPC1777-100G APOSPC1777-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973086
CAS číslo: 313545-41-4