Tisk…
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1774-1G PC1774-5G
APOSPC1774-1GEA 0 CZK
APOSPC1774-1G APOSPC1774-5G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363749
CAS číslo: 871329-62-3