3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-5G
APOSPC1770-5GEA
3610
CZK
APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BFO₄ MW: 183,93 g/mol Bod tání: 112…116 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363791 CAS číslo: 871329-84-9 |