Tisk…
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (2-(ethoxycarbonyl)phenyl)trifluoroborate
PC1768-5G
APOSPC1768-5GEA 2240 CZK
APOSPC1768-5G
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,0711 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115768
CAS číslo: 850623-73-3