Tisk…
2-Fluorophenylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1759-10G PC1759-1G PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA 5820 CZK
APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G APOSPC1759-5G
2-Fluorophenylhydrazine
2-Fluorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Bod varu: 76…79 °C/3mmHg
Bod tání: 47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 2368-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III