Tisk…
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 3110 CZK
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂ClF₅
Bod varu: 122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153090
CAS číslo: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN: 1993
ADR: 3,III