Tisk…
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 5260 CZK
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Bod varu: 257…259 °C
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077479
CAS číslo: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5