4-Chloro-1,2-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1754J-100G
PC1754J-25G
APOSPC1754J-100GEA
3380
CZK
APOSPC1754J-100G
APOSPC1754J-25G
4-Chloro-1,2-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃ClF₂ Bod varu: 126 °C Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042572 CAS číslo: 696-02-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...