2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Difluorochlorobenzene
PC1754F-100G
PC1754F-25G
PC1754F-500G
APOSPC1754F-100GEA
1870
CZK
APOSPC1754F-100G
APOSPC1754F-25G
APOSPC1754F-500G
2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
2-Chloro-1,4-difluorobenzene
Vzorec:
C₆H₃ClF₂ Bod varu: 126…128 °C Hustota: 1,352 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042571 CAS číslo: 2367-91-1 UN: 1993 ADR: 3,II |