Tisk…
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 1490 CZK
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃ClF₂
Bod varu: 127…128 °C
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042569
CAS číslo: 1435-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III