Tisk…
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate, (T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 3440 CZK
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₆K
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039955
CAS číslo: 166328-08-1