Tisk…
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1753J-25G PC1753J-5G
APOSPC1753J-25GEA 8340 CZK
APOSPC1753J-25G APOSPC1753J-5G
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride 97%
2-Chloro-2,2-dfluoroacetyl chloride
Vzorec: C₂Cl₂F₂O
Bod varu: 49…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039317
CAS číslo: 354-24-5
UN: 1760
ADR: 8,III