Tisk…
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 9760 CZK
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Vzorec: C₅H₅ClF₂O₂
Bod varu: 141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041520
CAS číslo: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3,III