Tisk…
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 1740 CZK
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CClF₂
MW: 190.58
Bod varu: 95…97 °C/37mmHg
Hustota: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042123
CAS číslo: 384-67-8