Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium (4-(tert-butyl)phenyl)trifluoroborate
PC1752-25G
PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA
5160
CZK
APOSPC1752-25G
APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₁₀H₁₃BF₃K Bod tání: >230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659940 CAS číslo: 423118-47-2 |