Tisk…
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
PC1749-25G
APOSPC1749-25GEA 2150 CZK
APOSPC1749-25G
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BBrF₃K
MW: 262,91 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093978
CAS číslo: 374564-35-9