Tisk…
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 2860 CZK
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Bod tání: 26…28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972915
CAS číslo: 82702-31-6