Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1747-25G
PC1747-5G
PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA
3270
CZK
APOSPC1747-25G
APOSPC1747-5G
APOSPC1747-100G
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ Bod varu: 75…78 °C/1mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06204026 CAS číslo: 653-92-9 |